Få mere at vide
Indeno[1,2,3-cd]pyrene-d12, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Indeno(1,2,3-c,d)pyrene D12 |
| CAS | 203578-33-0 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C22 2H12 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Indeno[1,2,3-cd]pyrene-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12-d12, Indeno[1,2,3-cd]pyrene-d12 (9CI), Indeno[1,2,3-c,d]pyrene D12, Indeno(1,2,3-c,d)pyrene D12 |
| InChI formel | InChI=1S/C22H12/c1-2-7-17-16(6-1)18-11-10-14-9-8-13-4-3-5-15-12-19(17)22(18)21(14)20(13)15/h1-12H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D,11D,12D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c([2H])c2c(c1[2H])c3c([2H])c([2H])c4c([2H])c([2H])c5c([2H])c([2H])c([2H])c6c([2H])c2c3c4c56 |
| IUPAC navn | Indeno[1,2,3-cd]pyrene-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12-d12 |
| Molekylvægt (g/mol) | 288.4 |
| Show More |