Få mere at vide
Indene, TRC
Artikelnummer. 30394323
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30394323 100 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30394323 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI509300100G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Indene
CAS 95-13-6
Molekylær formel C9 H8
Mængde 100 g
Synonym 1H-Indene (9CI, ACI), Indene (8CI), Inden, Indonaphthene, NSC 9270
InChI formel InChI=1S/C9H8/c1-2-5-9-7-3-6-8(9)4-1/h1-6H,7H2
SMIL C1C=Cc2ccccc12
IUPAC navn 1H-indene
Molekylvægt (g/mol) 116.16
Formel vægt 116.0626