Få mere at vide
Indene, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Indene |
| CAS | 95-13-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | Indene |
| Forsendelsestilstand | +20 °C |
| Molekylær formel | C9 H8 |
| Certificeringer/compliance | ISO/IEC 17025 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8/c1-2-5-9-7-3-6-8(9)4-1/h1-6H,7H2 |
| SMIL | C1C=Cc2ccccc12 |
| IUPAC navn | 1H-indene |
| Molekylvægt (g/mol) | 116.16 |
| Vis mere |