Få mere at vide
Indene-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Indene-d3 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8/c1-2-5-9-7-3-6-8(9)4-1/h1-6H,7H2/i6D,7D2 |
| Formel vægt | 119.08 |