Få mere at vide
Indene, 90%, tech., stabiliseret, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-148191 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
250 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5g
Artikelnummer. 10245210
Brand: Thermo Scientific Acros 122140050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 95-13-6 | C9H8 | 116.16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 95-13-6, 98-29-3
Molekylær formel C9H8
Molekylvægt (g/mol) 116.16
MDL nummer MFCD00003777
InChI nøgle YBYIRNPNPLQARY-UHFFFAOYSA-N
Synonym indene, indonaphthene, inden, unii-67h8y6lb8a, indenyl radical, 1h-inden, pubchem20728, indene, reag, acmc-209ruy
PubChem CID 7219
ChEBI CHEBI:41921
IUPAC navn 1H-inden
SMIL C1C=CC2=CC=CC=C21
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Indene
Navn note tech., 90%
Smeltepunkt -5°C to 3°C
Farve Hvid til gul
Tæthed 0.9900g/mL
Kogepunkt 181.0°C
Flammepunkt 56°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 88% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.5670 to 1.5720
Mængde 5 g
Beilstein 05, 515
Merck Index 15, 4978
Specifik vægtfylde 0.99
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with most organic solvents,soluble in acetone,miscible with ethanol and ethyl ether
Stabilisator 5 to 10ppm tert-butylcatechol
Formel vægt 116.16
Procent renhed 90%
Grad Teknisk
Fysisk form Krystallinsk pulver