Få mere at vide
Indene, 90%, teknisk, stabiliseret
Artikelnummer. 10255210 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
250 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10255210 250 g Glasflaske 250g
10245210 5 g Glasflaske 5g
11994451 1 kg Glasflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10255210 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 122142500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-09-2026
CAS: 95-13-6 | C9H8 | 116,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 95-13-6 , 98-29-3
Molekylær formel C9H8
Molekylvægt (g/mol) 116.16
MDL nummer MFCD00003777
InChI nøgle YBYIRNPNPLQARY-UHFFFAOYSA-N
Synonym indene, indonaphthene, inden, unii-67h8y6lb8a, indenyl radical, 1h-inden, pubchem20728, indene, reag, acmc-209ruy
PubChem CID 7219
ChEBI CHEBI:41921
IUPAC navn 1H-inden
SMIL C1C=CC2=CC=CC=C21
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Indene
Navn note tech., 90%
Smeltepunkt -5 °C til 3 °C
Farve Hvid til gul
Tæthed 0.9900g/mL
Kogepunkt 181,0 °C
Flammepunkt 56 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 88% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1,5670 til 1,5720
Mængde 250 g
Beilstein 05, 515
Merck Index 15, 4978
Specifik vægtfylde 0.99
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: blandbar med de fleste organiske opløsningsmidler, opløselig i acetone, blandelig med ethanol og ethylether
Stabilisator 5 til 10 ppm tert-butylkatechol
Formel vægt 116.16
Procent renhed 90%
Grad Teknisk
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Indene, stabilized
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Indene