Få mere at vide
Indazole, 96%
Artikelnummer. 10112590 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10112590 5 g Glasflaske 5g
11916601 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10112590 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 122120050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 271-44-3 | C7H6N2 | 118,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 271-44-3
Molekylær formel C7H6N2
Molekylvægt (g/mol) 118.14
InChI nøgle BAXOFTOLAUCFNW-UHFFFAOYSA-N
Synonym indazole, 1h-benzopyrazole, 2-azaindole, isoindazole, 2h-indazole, 1,2-diazaindene, 1,2-benzodiazole, 1h-indazol, benzopyrazole, 1,2-benzopyrazole
PubChem CID 9221
ChEBI CHEBI:36669
IUPAC navn 1H-indazol
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C=NN2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Indazole
Smeltepunkt 146.0°C to 150.0°C
Farve Beige til hvid
Kogepunkt 270.0°C (743.0 mmHg)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96%
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Beilstein 23,122
Merck Index 15,4976
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formel vægt 118.14
Procent renhed 96%
Fysisk form Needle-like Crystalline Powder