Få mere at vide
Indazole-3-karboxylsyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1H-Indazole-3-carboxylic Acid |
| CAS | 4498-67-3 |
| Molekylær formel | C8 H6 N2 O2 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 1H-Indazole-3-carboxylic Acid, Granisetron Hydrochloride Imp. H (EP), Indazole-3-carboxylic acid (7CI), 3(1H)-Indazolecarboxylic acid, 3-Carboxy-1H-indazole, 3-Carboxyindazole, NSC 520610 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6N2O2/c11-8(12)7-5-3-1-2-4-6(5)9-10-7/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12) |
| SMIL | OC(=O)c1n[nH]c2ccccc12 |
| IUPAC navn | 1H-indazol-3-carboxylsyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 162.145 |
| Formel vægt | 162.043 |