Få mere at vide
Indaziflam 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Indaziflam |
| CAS | 950782-86-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | Indaziflam |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C16 H20 F N5 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | 1,3,5-Triazine-2,4-diamine, N2-[(1R,2S)-2,3-dihydro-2,6-dimethyl-1H-inden-1-yl]-6-(1-fluoroethyl)-, Indaziflam, Marengo, Specticle, Specticle 20WSP |
| InChI formel | InChI=1S/C16H20FN5/c1-8-4-5-11-7-9(2)13(12(11)6-8)19-16-21-14(10(3)17)20-15(18)22-16/h4-6,9-10,13H,7H2,1-3H3,(H3,18,19,20,21,22)/t9-,10?,13+/m0/s1 |
| SMIL | CC(F)c1nc(N)nc(N[C@@H]2[C@@H](C)Cc3ccc(C)cc23)n1 |
| Vis mere |