Få mere at vide
Indaziflam 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30322155
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30322155 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30322155 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA14288300AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Indaziflam
CAS 950782-86-2
Analyt- eller komponentnavne Indaziflam
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C16 H20 F N5
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 1,3,5-Triazine-2,4-diamine, N2-[(1R,2S)-2,3-dihydro-2,6-dimethyl-1H-inden-1-yl]-6-(1-fluoroethyl)-, Indaziflam, Marengo, Specticle, Specticle 20WSP
InChI formel InChI=1S/C16H20FN5/c1-8-4-5-11-7-9(2)13(12(11)6-8)19-16-21-14(10(3)17)20-15(18)22-16/h4-6,9-10,13H,7H2,1-3H3,(H3,18,19,20,21,22)/t9-,10?,13+/m0/s1
SMIL CC(F)c1nc(N)nc(N[C@@H]2[C@@H](C)Cc3ccc(C)cc23)n1
IUPAC navn 4-N-[(1R,2S)-2,6-dimethyl-2,3-dihydro-1H-inden-1-yl]-6-(1-fluoroethyl)-1,3,5-triazine-2,4-diamine
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 301.36
Mængde 1 ml
Formel vægt 301.1703 g/mol