missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Indatraline hydrochloride

Beskrivelse
Indatraline hydrochloride is a potent monoamine uptake inhibitor. Inhibits transporters for 5-HT (SERT), dopamine (DAT) and noradrenaline (NET) (Ki values are 0.42, 1.7 and 5.8 nM respectively). Centrally active following systemic administration in vivo.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Indatraline hydrochloride |
| Mængde | 10 mg |
| Formel vægt | 328.67 |
| Renhed | >99% |
| Molekylvægt (g/mol) | 328.661 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?