Få mere at vide
Indapamide, Mikromol™
Beskrivelse
Indapamide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Indapamide |
| CAS | 26807-65-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | Indapamide |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C16 H16 Cl N3 O3 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Indapamide, Benzamide, 3-(aminosulfonyl)-4-chloro-N-(2,3-dihydro-2-methyl-1H-indol-1-yl)- (9CI), Benzamide, 4-chloro-N-(2-methyl-1-indolinyl)-3-sulfamoyl- (8CI), Bajaten, Damide, Flubest, Fludex, Fludin, Flupamid, Indaflex, Indamide, Indamol, Ipamix, Lozol, Natrilix, Noranat, Racemic indapamide, S 1520, SE 1520, Tandix, Tertensif, Veroxil, (+/-)-Indapamide |
| InChI formel | InChI=1S/C16H16ClN3O3S/c1-10-8-11-4-2-3-5-14(11)20(10)19-16(21)12-6-7-13(17)15(9-12)24(18,22)23/h2-7,9-10H,8H2,1H3,(H,19,21)(H2,18,22,23) |
| SMIL | CC1Cc2ccccc2N1NC(=O)c3ccc(Cl)c(c3)S(=O)(=O)N |
| IUPAC navn | 4-chloro-N-(2-methyl-2,3-dihydroindol-1-yl)-3-sulfamoylbenzamid |
| Vis mere |