Få mere at vide
Indane, TRC
Artikelnummer. 30392768
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30392768 5 g
1 options
Artikelnummer. 30392768 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI5080005G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Indan
CAS 496-11-7
Molekylær formel C9 H10
Mængde 5 g
Synonym 1H-Indene, 2,3-dihydro-, Indan (8CI), 2,3-Dihydro-1H-indene, 1,2-Hydrindene, 2,3-Dihydroindene, Benzocyclopentane, Hydrindene, Hydrindonaphthene, Indane, NSC 5292
InChI formel InChI=1S/C9H10/c1-2-5-9-7-3-6-8(9)4-1/h1-2,4-5H,3,6-7H2
SMIL C1Cc2ccccc2C1
IUPAC navn 2,3-dihydro-1H-indene
Molekylvægt (g/mol) 118.176
Formel vægt 118.078