Få mere at vide
Indane, 95%
Artikelnummer. 11469427
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11469427 2500 mL 2500ml
11449427 100 mL 100ml
11459427 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11469427 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21442.0F
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
CAS: 496-11-7 | C9H10 | 118,179 g/mol
Indane, bruges som et katalytisk middel, petrokemisk additiv, der anvendes i organisk syntese. Det bruges også som farmaceutisk og kemisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Indane, bruges som et katalytisk middel, petrokemisk additiv, der anvendes i organisk syntese. Det bruges også som farmaceutisk og kemisk mellemprodukt.
Opløselighed
Opløselig i ethanol, diethylether, chloroform (lidt) og ether. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Holdes væk fra syrer, syrechlorider, syreanhydrider, stærke oxidationsmidler, kuldioxid. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 496-11-7
Molekylær formel C9H10
Molekylvægt (g/mol) 118.179
MDL nummer MFCD00003795
InChI nøgle PQNFLJBBNBOBRQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym indan, indane, hydrindene, benzocyclopentane, 1h-indene, 2,3-dihydro, 2,3-dihydroindene, 1,2-hydrindene, hydrindonaphthene, indane alkane, indene, 2,3-dihydro
PubChem CID 10326
ChEBI CHEBI:37911
IUPAC navn 2,3-dihydro-lH-inden
SMIL C1CC2=CC=CC=C2C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Indane
Smeltepunkt -51 °C
Tæthed 0.962
Kogepunkt 175 °C til 177 °C
Flammepunkt 50 °C (122 °F)
Brydningsindeks 1.537
Mængde 2500 mL
FN nummer UN3295
Beilstein 1904376
Merck Index 14,4931
Opløselighedsinformation Opløselig i ethanol, diethylether, kloroform (let) og ether. Uopløselig i vand.
Formel vægt 118.18
Procent renhed 95%