Få mere at vide
Indane, 95%
Artikelnummer. 10410531 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10410531 5 g Glasflaske 5g
10349060 100 g Glasflaske 100g
10073460 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10410531 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 292480050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
CAS: 496-11-7 | C9H10 | 118,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 496-11-7
MDL nummer MFCD00003795
InChI nøgle PQNFLJBBNBOBRQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym indan, indane, hydrindene, benzocyclopentane, 1h-indene, 2,3-dihydro, 2,3-dihydroindene, 1,2-hydrindene, hydrindonaphthene, indane alkane, indene, 2,3-dihydro
PubChem CID 10326
ChEBI CHEBI:37911
IUPAC navn 2,3-dihydro-lH-inden
SMIL C1CC2=CC=CC=C2C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Indane
Navn note 95%
Smeltepunkt -51 °C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.9600g/mL
Kogepunkt 176 °C
Flammepunkt 50 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C9H10
Brydningsindeks 1,5350 til 1,538
Mængde 5 g
Beilstein 05,II,376
Merck Index 15, 4971
Specifik vægtfylde 0.96
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: misciple i ethanol, diethylether; let opløselig i kloroform
Molekylvægt (g/mol) 118.18
Formel vægt 118.18
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Indan
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.