Få mere at vide
Indan-5-sulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15430758
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
Artikelnummer. 15430758
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H54462.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 52205-85-3 | C9H9ClO2S | 216.679 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 52205-85-3
Molekylær formel C9H9ClO2S
Molekylvægt (g/mol) 216.679
MDL nummer MFCD05237217
InChI nøgle SWLIXMXSCZYVTQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym indane-5-sulfonyl chloride, indan-5-sulfonyl chloride, indan-5-sulfonylchloride, 5-indanesulfonoyl chloride, chloroindan-5-ylsulfone, 1h-indene-5-sulfonyl chloride, 2,3-dihydro, indanesulfonoylchloride, pubchem5538, 5-chlorosulphonyl indane, acmc-1av5j
PubChem CID 3142583
IUPAC navn 2,3-dihydro-lH-inden-5-sulfonylchlorid
SMIL C1CC2=C(C1)C=C(C=C2)S(=O)(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Indane-5-sulfonyl chloride
Mængde 5 g
FN nummer UN3261
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 216.69
Procent renhed 97%