Få mere at vide
Indane-5-sulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10047939 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10047939 1 g 1g
10704682 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10047939 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 437990010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 52205-85-3
Molekylær formel C9H9ClO2S
Molekylvægt (g/mol) 216.679
InChI nøgle SWLIXMXSCZYVTQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym indane-5-sulfonyl chloride, indan-5-sulfonyl chloride, indan-5-sulfonylchloride, 5-indanesulfonoyl chloride, chloroindan-5-ylsulfone, 1h-indene-5-sulfonyl chloride, 2,3-dihydro, indanesulfonoylchloride, pubchem5538, 5-chlorosulphonyl indane, acmc-1av5j
PubChem CID 3142583
IUPAC navn 2,3-dihydro-1H-indene-5-sulfonyl chloride
SMIL C1CC2=C(C1)C=C(C=C2)S(=O)(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Indane-5-sulfonyl chloride
Smeltepunkt 47.8°C to 48.8°C
Farve White
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glass bottle
Mængde 1 g
Formel vægt 216.69
Procent renhed 97%
Fysisk form Crystalline Powder
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Indane-5-sulfonyl chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.