Få mere at vide
Indanazoline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Indanazoline |
| CAS | 40507-78-6 |
| Molekylær formel | C12 H15 N3 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 1H-Imidazol-2-amine, N-(2,3-dihydro-1H-inden-4-yl)-4,5-dihydro-, N-(2,3-Dihydro-1H-inden-4-yl)-4,5-dihydro-1H-imidazol-2-amine, 2-(4-Indanamino)-2-imidazoline, Indanazoline |
| InChI formel | InChI=1S/C12H15N3/c1-3-9-4-2-6-11(10(9)5-1)15-12-13-7-8-14-12/h2,4,6H,1,3,5,7-8H2,(H2,13,14,15) |
| SMIL | C1Cc2cccc(NC3=NCCN3)c2C1 |
| IUPAC navn | N-(2,3-dihydro-1H-inden-4-yl)-4,5-dihydro-1H-imidazol-2-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 201.268 |
| Formel vægt | 201.127 |