Få mere at vide
Indan-2-carboxylsyre, 98%
Artikelnummer. 10535134 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10535134 1 g Glasflaske 1g
10132514 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10535134 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 426360010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
CAS: 25177-85-9 | C10H10O2 | 162,19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25177-85-9
Molekylær formel C10H10O2
Molekylvægt (g/mol) 162.19
MDL nummer MFCD00085095
InChI nøgle XUDCMQBOWOLYCF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-indancarboxylic acid, indane-2-carboxylic acid, indan-2-carboxylic acid, 2-indanecarboxylic acid, 1h-indene-2-carboxylic acid, 2,3-dihydro, chembl81558, 2-carboxyindane, 2-carboxy-indan, 2-carboxy-indane, 2-indancarboxylicacid
PubChem CID 575777
IUPAC navn 2,3-dihydro-lH-inden-2-carboxylsyre
SMIL OC(=O)C1CC2=CC=CC=C2C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Indan-2-carboxylic acid
Smeltepunkt 128,0 °C til 132,0 °C
Farve Brun eller creme til hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 162.19
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Indan-2-carboxylic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.