Få mere at vide
Indan-1-one (1-Indanone), Mikromol™
Artikelnummer. 30052076
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30052076 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30052076 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3667.050025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Indan-1-one (1-Indanone)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Indanone
CAS 83-33-0
Analyt- eller komponentnavne 1-Indanone
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C9 H8 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1H-Inden-1-one, 2,3-dihydro-, 1-Indanone (8CI), Indanone (7CI), 2,3-Dihydro-1H-inden-1-one, 1-Indone, 1-Oxobenzocyclopentane, 1H-Indan-1-one, 2,3-Dihydro-1-indenone, NSC 2581, α-Hydrindone, α-Indanone
InChI formel InChI=1S/C9H8O/c10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)9/h1-4H,5-6H2
SMIL O=C1CCc2ccccc12
IUPAC navn 2,3-dihydroinden-1-one
Molekylvægt (g/mol) 132.16
Mængde 25 mg
Formel vægt 132.0575 g/mol