Få mere at vide
Indan-1-ol (1-Indanol), Mikromol™
Artikelnummer. 30051440
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30051440 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30051440 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3667.070025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Indan-1-ol (1-Indanol)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Indanol
CAS 10-6-6351
Analyt- eller komponentnavne 1-Indanol
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C9 H10 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1H-Inden-1-ol, 2,3-dihydro-, 1-Indanol (6CI,7CI,8CI), 1-Indanol, (±)-, 2,3-Dihydro-1H-inden-1-ol, (RS)-1-Indanol, (±)-1-Indanol, (±)-2,3-Dihydro-1H-inden-1-ol, 1-Hydroxyhydrindene, 1-Hydroxyindan, NSC 31258, Indan-1-ol
InChI formel InChI=1S/C9H10O/c10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)9/h1-4,9-10H,5-6H2
SMIL OC1CCc2ccccc12
IUPAC navn Indan-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 134.175
Mængde 25 mg
Formel vægt 134,0732 g/mol