Få mere at vide
Indan-1-amin hydrochlorid, Mikromol™
Artikelnummer. 30050024
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30050024 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30050024 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3667.040025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Indan-1-amin hydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Aminoindane Hydrochloride
CAS 70146-15-5
Analyt- eller komponentnavne 1-Aminoindane Hydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C9 H11 N . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1H-Inden-1-amine, 2,3-dihydro-, hydrochloride (1:1), 1-Indanamine, hydrochloride (6CI,7CI), 1H-Inden-1-amine, 2,3-dihydro-, hydrochloride (9CI), 1-Aminoindan hydrochloride, 1-Aminoindane hydrochloride, NSC 186227, Indan-1-amine Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C9H11N.ClH/c10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)9;/h1-4,9H,5-6,10H2;1H
SMIL Cl.NC1CCc2ccccc12
IUPAC navn 2,3-dihydro-1H-inden-1-amine; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 169.65
Mængde 25 mg
Formel vægt 169,0658 g/mol