Få mere at vide
Indaconitine (>90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Indaconitine |
| CAS | 4491-19-4 |
| Molekylær formel | C34H47NO10 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 15-Deoxyaconitine, Acetylbenzoylpseudaconine, Acetylbenzoylpseudoaconine, (1α,3α,6α,14α,16β)-20-Ethyl-1,6,16-trimethoxy-4-(methoxymethyl)-aconitane-3,8,13,14-tetrol 8-Acetate 14-Benzoate |
| InChI formel | InChI=1S/C34H47NO10/c1-7-35-16-31(17-40-3)21(37)13-22(41-4)34-20-14-32(39)23(42-5)15-33(45-18(2)36,25(28(34)35)26(43-6)27(31)34)24(20)29(32)44-30(38)19-11-9-8-10-12-19/h8-12,20-29,37,39H,7,13-17H2,1-6H3/t20-,21-,22+,23+,24-,25+,26+,27-,28-,29-,31+,32+,33-,34+/m1/s1 |
| SMIL | CCN1C[C@]2(COC)[C@@H](C[C@@H](C34[C@@H]5C[C@@]6([C@H](C[C@@]([C@H]5[C@H]6OC(=O)C7=CC=CC=C7)(C([C@@H]([C@H]23)OC)C41)OC(=O)C)OC)O)OC)O |
| Molekylvægt (g/mol) | 629.74 |