Få mere at vide
Indacaterol, MedChemExpress
Artikelnummer. 16486436
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16486436 100 mg -
16421726 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16486436 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY14299
MedChemExpress Indacaterol(Onbrez; Arcapta) is an ultra-long-acting β-adrenoceptor agonist.
Indacaterol(Onbrez
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Indacaterol
CAS 312753-06-3
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C24H28N2O3
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 62.5 mg/mL (159.24 mM; Need ultrasonic)
SMIL OC1=CC=C([C@@H](O)CNC2CC(C=C(CC)C(CC)=C3)=C3C2)C4=C1NC(C=C4)=O
Molekylvægt (g/mol) 392.49
Formel vægt 392.49
Procent renhed 96.17%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation