Få mere at vide
Indacaterol Maleate, Mikromol
Beskrivelse
Indacaterol Maleate, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Indacaterol Maleic Acid Salt |
| CAS | 753498-25-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | Indacaterol Maleic Acid Salt |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C24 H28 N2 O3 . C4 H4 O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | 2(1H)-Quinolinone, 5-[(1R)-2-[(5,6-diethyl-2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)amino]-1-hydroxyethyl]-8-hydroxy-, (2Z)-2-butenedioate (1:1), 2(1H)-Quinolinone, 5-[(1R)-2-[(5,6-diethyl-2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)amino]-1-hydroxyethyl]-8-hydroxy-, (2Z)-2-butenedioate (1:1) (salt) (9CI), Arcapta, Indacaterol maleate, Onbrez, QAB 149AFA |
| InChI formel | InChI=1S/C24H28N2O3.C4H4O4/c1-3-14-9-16-11-18(12-17(16)10-15(14)4-2)25-13-22(28)19-5-7-21(27)24-20(19)6-8-23(29)26-24;5-3(6)1-2-4(7)8/h5-10,18,22,25,27-28H,3-4,11-13H2,1-2H3,(H,26,29);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/t22-;/m0./s1 |
| Løsningstype | Fedt |
| SMIL | CCc1cc2CC(Cc2cc1CC)NC[C@H](O)c3ccc(O)c4NC(=O)C=Cc34.OC(=O)\C=C/C(=O)O |
| Vis mere |