Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Indacaterol maleat
Artikelnummer. 16534434 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16534434 250 mg -
16524434 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16534434 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 464652500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1165.00 DKK
    987.65 DKK / 250mg
    Spare 177.35 DKK
    15% Slukket
Visualizza tutte le promozioni
 Begrænset vare
På lager
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 753498-25-8 | C28H32N2O7 | 508.57 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 753498-25-8
Molekylær formel C28H32N2O7
Molekylvægt (g/mol) 508.57
MDL nummer MFCD20526769,MFCD18782702
InChI nøgle IREJFXIHXRZFER-UHFFFAOYNA-N
IUPAC navn 5-{2-[(5,6-diethyl-2,3-dihydro-lH-inden-2-yl)amino]-1-hydroxyethyl}-8-hydroxy-1,2-dihydroquinolin-2-on; but-2-endiosyre
SMIL OC(=O)C=CC(O)=O.CCC1=C(CC)C=C2CC(CC2=C1)NCC(O)C1=C2C=CC(=O)NC2=C(O)C=C1
Specifica
Kemisk navn eller materiale Indacaterol maleate
Smeltepunkt 195,0 °C til 197,0 °C
Mængde 250 mg
Opløselighedsinformation Opløselighed i vandig opløsning: .. Andre opløseligheder: opløselig i DMSO
Formel vægt 508.57
RUO– Kun brug til forskning
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.