missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Incyclinide, MedChemExpress

Artikelnummer. 16461947
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16461947 50 mg
16461369 1 mg
16438467 5 mg
16435798 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16461947 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY13648

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Incyclinide (CMT-3, COL-3) is a matrix metalloproteinase (MMP) inhibitor, thereby inducing extracellular matrix degradation, and inhibiting angiogenesis, tumor growth and invasion, and metastasis.

Incyclinide (CMT-3, COL-3) is a matrix metalloproteinase (MMP) inhibitor, thereby inducing extracellular matrix degradation, and inhibiting angiogenesis, tumor growth and invasion, and metastasis.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Incyclinide
CAS 15866-90-7
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C19H17NO7
Mængde 50 mg
Synonym CMT-3 COL-3
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (269.29 mM)
SMIL O=C(C(C1=O)=C(O)C[C@]2([H])C[C@]3([H])CC4=C(C(C3=C(O)[C@@]21O)=O)C(O)=CC=C4)N
Molekylvægt (g/mol) 371.34
Formel vægt 371.34
Procent renhed 97.06%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.