Få mere at vide
Unity Lab Services™ Inkubator-genkvalificeringsservice
Artikelnummer. 30178680
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Inkubator
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
30178680 Inkubator
1 options
Artikelnummer. 30178680 Leverandør Unity Lab Services™ Leverandørnr. RQINC
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Rekvalificeringstjenester til inkubator (dokumentation inkluderet)
Genkvalifikation (RQ): Dokumenteret verifikation af, at udstyret (som installeret) fungerer efter hensigten i henhold til fabrikantens specifikationer.
  • Verificerer vigtige udstyrsfunktioner og hjælper med at sikre, at udstyret fungerer som forventet af producenten og overholder standarder og krav.
  • Nøgletest omfatter dør på klem, strømsvigt og temperaturadvarsler.
  • Bemærk venligst, at installation og driftskvalifikation, ideelt set sammen med forebyggende vedligeholdelse og kalibrering, skal udføres på laboratorieudstyr, før genkvalificeringsservice kan udføres.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Inkubator
Produkttype Genkvalificeringstjeneste