Få mere at vide
Unity Lab Services™ Inkubatorgenkvalificeringsservice med temperaturkortlægning
Product Code. 30178683
Change view
Click to view available options
Til brug med (udstyr):
Inkubator
Product Code. Til brug med (udstyr)
30178683 Inkubator
1 options
Product Code. 30178683 Supplier Unity Lab Services™ Supplier No. RQTMINC
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Rekvalificeringstjenester inklusive 1 temperaturkortlægning til inkubator (dokumentation inkluderet)
Genkvalifikation (RQ): Dokumenteret verifikation af, at udstyret (som installeret) fungerer efter hensigten i henhold til fabrikantens specifikationer.
  • Verificerer vigtige udstyrsfunktioner og hjælper med at sikre, at udstyret fungerer som forventet af producenten og overholder standarder og krav.
  • Nøgletest omfatter dør på klem, strømsvigt og temperaturadvarsler.
  • Temperaturkortlægning (TM): En kortlægningsundersøgelse, der etablerer temperaturfordelingen i det kammer, der kortlægges, og lokaliserer varme og kolde steder, hvilket giver et overblik over udstyrets ydeevne.
  • Temperaturmålinger vil blive udført i luften eller med simulerede produkter indlæst i et kammer, med et dataindsamlingsinterval, der kan konfigureres til kundernes behov. De indsamlede data giver væsentlig information, der hjælper med at sikre, at alt materiale opbevares korrekt inden for dets mærkede temperaturområde.
  • TM inkluderer en åben dørtemperaturgendannelsestest, en strømsvigtstest, minimums- og maksimumværdier sammen med gennemsnit, en temperaturgraf over tid og detaljerede rapporter, der inkluderer rå sondedata.
  • Bemærk venligst, at installation og driftskvalifikation, ideelt set sammen med forebyggende vedligeholdelse og kalibrering, skal udføres på laboratorieudstyr, før genkvalificeringsservice kan udføres.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Til brug med (udstyr) Inkubator
Produkttype Genkvalificeringstjeneste