Få mere at vide
Scientific Industries Inkubator-Genie
Artikelnummer. 16627662 Shop alle Ohaus produkter
Skift visning
Stiktype:
UK-stik
Artikelnummer. Stiktype
16627662 UK-stik
1 options
Artikelnummer. 16627662 Leverandør Scientific Industries Leverandørnr. 83041353
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32802.00 DKK
    30426.48 DKK / Pakke med 1
    Spare 2375.52 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Opvarm, drej, rokke og ryst alt sammen i en kompakt bordpladeenhed.
  • BenchTop Shaking/Rotating Incubator med præcis temperaturkontrol og ensartethed
  • Præcis temperaturkontrol og ensartethed - spænder fra 28 C ºtil 75 ºC
  • Kammerluft recirkuleres forsigtigt og kontinuerligt, hvilket sikrer temperaturkonsistens og ensartethed
  • Magnetisk rustfri stålplatform kan nemt indstilles til at vippe eller rotere næsten enhver beholder
  • Ideel til hybridisering
  • Sprængsikkert vindue giver mulighed for inspektion af prøver uden at forstyrre kammermiljøet
  • En række tilbehør er tilgængeligt for at give maksimal alsidig anvendelse
  • Valgfri horisontal orbital vedhæftning er ideel til Western Blots og opretholdelse af celler eller opløsninger i suspension
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Bæreevne (metrisk) 4.5 kg
Hastighedsområde 3 til 35 rpm, 6 til 70 cyklusser/minut
Spænding 230 V
Temperaturområde (metrisk) 28 °C til 75 °C
Watt 345 W
Strømstyrke 1,5 A
Rotation Centreret på aksen
Holder 24 L
Produkttype Benchtop ryste/roterende inkubator
Bæreevne (engelsk) 10 lb.
Certificeringer/compliance CE
Stiktype UK-stik
Temperaturområde (engelsk) 82 °F til 167 °F
Temperatur nøjagtighed ±1,0 °C
Frekvens 50 Hz
Materiale Platform i rustfrit stål
Dybde (engelsk) 15,75 tommer
Dybde (engelsk) Interiør 10 tommer
Dybde (metrisk) 400 mm
Dybde (metrisk) interiør 254 mm
Dimensioner (LxB) Platform 200 x 340 mm
Dimensioner (L x B x H) 400 x 560 x 368 mm
Højde (engelsk) 14,5 tommer
Højde (metrisk) 368 mm
Højde (metrisk) interiør 260 mm
Længde (engelsk) Interiør 14,25 tommer.
Længde (engelsk) platform 14''
Længde (metrisk) interiør 362 mm
Længde (metrisk) platform 340 mm
Bredde (engelsk) 15,75 tommer
Bredde (engelsk) platform 8 tommer
Bredde (metrisk) 400 mm
Bredde (metrisk) interiør 254 mm
Bredde (metrisk) platform 200 mm
Forsendelsesvægt (engelsk) 57 lb.
Forsendelsesvægt (metrisk) 26 kg
Vægt (engelsk) 43 lb.
Vægt (metrisk) 19.5 kg
Vise Digital temperatur- og hastighedsvisning
Til brug med (applikation) Inkubatoren er bedst til applikationer såsom gel& Blotfarvning, celle-/bakteriekultur såvel som enhver applikation, der kræver blanding, vask, gyngning og temperaturkontrol af en prøve.
Til brug med (udstyr) Magnetisk platform i rustfrit stål
Inkluderer Leveres med magnetisk platform; en clipsplade hver til 10-13 mm, 15-17 mm, 28-30 mm rør; fire posemonteringsstrimler; skridsikre bakke; stabelbar trådstativ.
Platform stil Magnetisk platform i rustfrit stål
Stil BenchTop ryste/roterende inkubator
Garanti og servicetilbud 2 års reservedele og arbejdskraft