Få mere at vide
Scientific Industries Inkubator-Genie, EU-stik
Artikelnummer. 10125764 Shop alle Ohaus produkter
Skift visning
Hastighedsområde:
3 til 35 rpm (roterende), 6 til 70 cyklusser/min. (Vyngende)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Hastighedsområde Pakningsstørrelse
10125764 3 til 35 rpm (roterende), 6 til 70 cyklusser/min. (Vyngende) Hver
1 options
Artikelnummer. 10125764 Leverandør Scientific Industries Leverandørnr. 83041354
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32802.00 DKK
    30426.48 DKK / Pakke med 1
    Spare 2375.52 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Incubator-Genie er en multifunktionel rysteinkubator og hybridiseringsovn. Indeholder en vippende og roterende magnetisk platform og tilbehør.
  • Opvarm, drej, rokke og ryst alt sammen i én kompakt bordpladeenhed
  • Magnetisk rustfri stålplatform er let indstillet til at rokke eller rotere næsten enhver beholder
  • Præcis temperaturkontrol og ensartethed, der spænder fra 28 til 75 °C
  • Kammerluft recirkuleres forsigtigt og kontinuerligt, hvilket sikrer temperaturkonsistens og ensartethed
  • Ideel til hybridisering
  • Sprængsikkert vindue giver mulighed for inspektion af prøver uden at forstyrre kammermiljøet
  • En række tilbehør er tilgængeligt for at give maksimal alsidig anvendelse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Bæreevne (metrisk) 4.5 kg
Hastighedsområde 3 til 35 rpm (roterende), 6 til 70 cyklusser/min. (Vyngende)
Spænding 230 V
Temperaturområde (metrisk) 28 °C til 75 °C
Strømstyrke 2,5 A
Holder 24 L
Produkttype Inkuberet shaker
Bæreevne (engelsk) 10 lb.
Certificeringer/compliance CE
Stiktype EU-stik
Temperaturområde (engelsk) 82 °F til 167 °F
Frekvens 50 Hz
Materiale Platform i rustfrit stål
Dybde (engelsk) Interiør 10 tommer
Dybde (metrisk) interiør 25.4 cm
Dimensioner (LxB) Platform 20,0 x 34,0 cm (8 x 14 tommer)
Dimensioner (L x B x H) 40 x 56 x 37 cm (15,75 x 22 x 14,5 tommer)
Højde (metrisk) interiør 26 cm
Længde (engelsk) Interiør 10''
Længde (metrisk) interiør 25.4 cm
Bredde (metrisk) interiør 36.2 cm
Forsendelsesvægt (engelsk) 57 lb.
Forsendelsesvægt (metrisk) 25.85 kg
Vægt (engelsk) 43 lb.
Vægt (metrisk) 19.5 kg
Nøjagtighed ±1,0 °C
Model- Inkubator-Genie, 230V EU
Vise Digitalt tastatur
Til brug med (applikation) Gel og blot-farvning, celle- eller bakteriekultur samt enhver påføring, der kræver blanding, vask, gyngning og temperaturkontrol af en prøve
Fugtighedsområde 0.95
Inkluderer 3 klipsplader (1 til 10 til 13 mm OD-rør, 1 til 15 til 17 mm OD-rør, 1 til 28 til 30 mm OD-rør), 4 posemonteringsstrimler, 1 skridsikker bakke, 1 hylde
Platform stil Magnetisk platform
Garanti og servicetilbud 2 års garanti