Få mere at vide
Ohaus™ Inkuberende Waving Shaker
Artikelnummer. 15702219 Shop alle Ohaus produkter
Hastighedsområde:
1 til 30 rpm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15702219
Brand: Ohaus™ 30391982
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
OHAUS™ Incubating Waving Shaker tilbyder en jævn, lavtskummende, 3D-bølgebevægelse til præcis hastighedskontrol.
  • Kombinerer en unik lodret og vandret bølgebevægelse med generel inkubation i en kompakt bænktopenhed
  • Elektronisk hældningsjustering fra 0 til 20° mens enheden er i drift
  • LED-displays for temperatur, hastighed og hældningsvinkel og tid
  • Timer med hørbar alarm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Roterende vinkel 0 til 20°
Bæreevne (metrisk) 2.3 kg
Hastighedsområde 1 til 30 rpm
Elektriske krav 230 V, 50/60 Hz, 5 A
Temperaturområde (metrisk) 5 °C til 65 °C
Strømstyrke 5 A
Certificeringer/compliance CE, TUV
Materiale Aluminiumplatform
Dybde (engelsk) 17.00 tommer.
Dybde (metrisk) 43.20 cm
Dimensioner (L x B) 43.20 x 27.90 cm
Dimensioner (LxB) Platform 23.5 x 18.4 cm
Dimensioner (L x B x H) 43.2 x 27.9 x 26.7 cm
Højde (engelsk) 10,50 tommer.
Højde (metrisk) 26.7 cm
Længde (engelsk) 17.00 tommer.
Længde (metrisk) 43.20 cm
Bredde (metrisk) 27.90 cm
Model- ISWV02HDG
Vise Digital
Inkluderer Stepmotor
Timer rækkevidde 1 sek. til 160 timer