Få mere at vide
Ohaus™ Inkuberende shaker med uigennemsigtigt låg
Artikelnummer. 15722209 Shop alle Ohaus produkter
Hastighedsområde:
100 til 1200 rpm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15722209
Brand: Ohaus™ 30391926
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
OHAUS™ Inkuberende shaker med uigennemsigtigt låg er designet til at inkubere prøver.
  • Inkuberende mikropladerystere er optimeret til at ryste mikroplader, dybbrøndsplader eller mikrorør
  • LED-display for temperatur, hastighed og tid
  • Timer med hørbar alarm
  • Fås med uigennemsigtigt låg til lysfølsomme prøver
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Orbit 3 mm
Hastighedsområde 100 til 1200 rpm
Elektriske krav 230 V, 50/60 Hz, 5 A
Temperaturområde (metrisk) 5 °C til 65 °C
Strømstyrke 5 A
Holder Mikroplader, mikrorørstativ
Certificeringer/compliance CE, TUV
Materiale Aluminiumplatform
Dybde (engelsk) 17.00 tommer.
Dybde (metrisk) 43.20 cm
Dimensioner (L x B) 43.20 x 27.90 cm
Dimensioner (L x B x H) 43.2 x 27.9 x 19.7 cm
Højde (engelsk) 7,75 tommer.
Højde (metrisk) 19.7 cm
Længde (engelsk) 17.00 tommer.
Længde (metrisk) 43.20 cm
Bredde (metrisk) 27.90 cm
Model- ISLDMPHDGL
Antal stillinger 4 mikroplader/2 mikrorørstativer
Stil børsteløs jævnstrømsmotor; Tredobbelt excentrisk
Timer rækkevidde 1 sek. til 160 timer