Beskrivelse
- Det eksklusive Opti-Flow Forced Ventilation System bruger dobbelt induktion eller én stor ventilator
- Luften afbøjes rundt & ikke direkte på prøver, hvilket skaber en cirkulær luftstrøm, der sikrer ensartethed
- For gentagelige resultater sikrer det eksklusive Accu-Drive rystesystem nøjagtig hastighed
- Det tredobbelte excentriske drev giver en ensartet rystende bevægelse over hele hastighedsområdet
- Kamrene til ISHD23HDG- og ISHD23CDG-enhederne er store nok til at rumme 2 x 6 l Erlenmeyer-kolber med valgfri klemmer og platform.
Tekniske data
Tekniske data
| Bæreevne (metrisk) | 16 kg ved 75 rpm, 2,3 kg ved 500 rpm |
| Hastighedsområde | 600 til 2500 rpm |
| Spænding | 230 V |
| Temperaturområde (metrisk) | 4 °C til 40 °C |
| Watt | 450 W |
| Bæreevne (engelsk) | 35 lb. ved 75 rpm, 5 lb. ved 500 rpm |
| Certificeringer/compliance | cULus |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Materiale | Aluminium, Cycoloy |
| Dimensioner (L x B x H) | 648 x 356 x 406 mm |
| Vis mere |