Få mere at vide
OHAUS™ Rysteinkubator
Artikelnummer. 17278380 Shop alle Ohaus produkter
Hastighedsområde:
15 til 500 rpm
500 til 2500 rpm
600 til 2500 rpm
Bæreevne (metrisk):
16 kg ved 75 rpm, 2,3 kg ved 500 rpm
22,7 kg ved 125 rpm, 4,53 kg ved 500 rpm
Artikelnummer. 17278380
Brand: OHAUS™ 30573780
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Spar inkubatorplads med bordinkubatorer og kølende rysteinkubatorer
  • Det eksklusive Opti-Flow Forced Ventilation System bruger dobbelt induktion eller én stor ventilator
  • Luften afbøjes rundt & ikke direkte på prøver, hvilket skaber en cirkulær luftstrøm, der sikrer ensartethed
  • For gentagelige resultater sikrer det eksklusive Accu-Drive rystesystem nøjagtig hastighed
  • Det tredobbelte excentriske drev giver en ensartet rystende bevægelse over hele hastighedsområdet
  • Kamrene til ISHD23HDG- og ISHD23CDG-enhederne er store nok til at rumme 2 x 6 l Erlenmeyer-kolber med valgfri klemmer og platform.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Bæreevne (metrisk) 22,7 kg ved 125 rpm, 4,53 kg ved 500 rpm
Hastighedsområde 500 til 2500 rpm
Spænding 230 V
Temperaturområde (metrisk) 4 °C til 40 °C
Watt 800 W
Bæreevne (engelsk) 50 lb. ved 125 rpm, 10 lb. ved 500 rpm
Frekvens 50/60 Hz
Materiale Aluminium, Cycoloy
Dimensioner (L x B x H) 815 x 675 x 596 mm
Højde (engelsk) 23,5 tommer
Længde (engelsk) 32,1 tommer
Bredde (engelsk) 26,6 tommer
Forsendelsesvægt (metrisk) 133.8 kg
Vægt (engelsk) 290.41 lb.
Vægt (metrisk) 131.7 kg
Model- ISHD23CDG
Vise Uafhængige LED-skærme til temperatur, hastighed og tid
Til brug med (applikation) Cellekulturer, opløselighedsundersøgelser, bakteriesuspensioner, ekstraktionsprocedurer
Fugtighedsområde 20 til 80 %, ikke-kondenserende