Få mere at vide
OHAUS™ Rysteinkubator
Artikelnummer. 17268380 Shop alle Ohaus produkter
Skift visning
Hastighedsområde:
15 til 500 rpm
500 til 2500 rpm
600 til 2500 rpm
Bæreevne (metrisk):
16 kg ved 75 rpm, 2,3 kg ved 500 rpm
22,7 kg ved 125 rpm, 4,53 kg ved 500 rpm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Hastighedsområde Bæreevne (metrisk)
17268380 15 til 500 rpm 22,7 kg ved 125 rpm, 4,53 kg ved 500 rpm
17258380 600 til 2500 rpm 16 kg ved 75 rpm, 2,3 kg ved 500 rpm
17278380 500 til 2500 rpm 22,7 kg ved 125 rpm, 4,53 kg ved 500 rpm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17268380 Leverandør OHAUS™ Leverandørnr. 30573775
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    81345.00 DKK
    59499.89 DKK / Pakke med 1
    Spare 21845.11 DKK
    26% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-02-2027
Spar inkubatorplads med bordinkubatorer og kølende rysteinkubatorer
  • Det eksklusive Opti-Flow Forced Ventilation System bruger dobbelt induktion eller én stor ventilator
  • Luften afbøjes rundt & ikke direkte på prøver, hvilket skaber en cirkulær luftstrøm, der sikrer ensartethed
  • For gentagelige resultater sikrer det eksklusive Accu-Drive rystesystem nøjagtig hastighed
  • Det tredobbelte excentriske drev giver en ensartet rystende bevægelse over hele hastighedsområdet
  • Kamrene til ISHD23HDG- og ISHD23CDG-enhederne er store nok til at rumme 2 x 6 l Erlenmeyer-kolber med valgfri klemmer og platform.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Bæreevne (metrisk) 22,7 kg ved 125 rpm, 4,53 kg ved 500 rpm
Hastighedsområde 15 til 500 rpm
Spænding 230 V
Temperaturområde (metrisk) 15 °C til 32 °C
Watt 800 W
Bæreevne (engelsk) 50 lb. ved 125 rpm, 10 lb. ved 500 rpm
Certificeringer/compliance TUV
Frekvens 50/60 Hz
Materiale Aluminium, Cycoloy
Dimensioner (L x B x H) 815 x 675 x 596 mm
Højde (engelsk) 23,5 tommer
Længde (engelsk) 32,1 tommer
Bredde (engelsk) 26,6 tommer
Forsendelsesvægt (metrisk) 103.4 kg
Vægt (engelsk) 224.07 lb.
Vægt (metrisk) 101.6 kg
Model- ISHD23HDG
Vise Uafhængige LED-skærme til temperatur, hastighed og tid
Til brug med (applikation) Cellekulturer, opløselighedsundersøgelser, bakteriesuspensioner, ekstraktionsprocedurer
Fugtighedsområde 80 %, ikke-kondenserende
Timer rækkevidde 1 sek. til 160 timer