Få mere at vide
Ohaus™ Inkuberende Rocking and Waving Shaker
Artikelnummer. 15792209 Shop alle Ohaus produkter
Hastighedsområde:
1 til 50 rpm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15792209
Brand: Ohaus™ 30391975
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Inkuberende gyngende og roterende shakers inkuberer prøver for at give nøjagtige og gentagelige resultater. Vippende shakers giver en vippelignende bevægelse, waving shakers giver en jævn, lavtskummende tredimensionel 'bølge'-bevægelse. Alle modeller har LED-skærme med touchpad-kontroller.
  • Pladsbesparende, bordmodel
  • Anvendelser: hybridiseringer, cellekulturer, blotting-teknikker, farvnings- og affarvningsgeler
  • Inkuberer prøver fra 5 °C over omgivelsestemperatur til 65 °C for at give nøjagtige og gentagelige resultater
  • Letlæselige, uafhængige LED-displays for temperatur, hastighed/hældningsvinkel og tid giver operatøren mulighed for at se alle indstillinger samtidigt
  • Aftagelig 3-leder ledning og stik (medfølger)
  • Støbt aluminiumshus med polycarbonat lågkonstruktion
  • Spildsikkert design, overbelastningsbeskyttelse med audio/visuel alarm på digitale modeller og hørbar alarm på analoge modeller, forsigtig varm-indikator - for at beskytte både brugeren og prøver
Inkubator, rocker, shaker
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Roterende vinkel 0 til 15°
Bæreevne (metrisk) 4.5 kg
Hastighedskontrol nøjagtighed ±1 rpm
Hastighedsområde 1 til 50 rpm
Elektriske krav 230 V, 5A, 50/60 Hz
Spænding 230 V
Temperaturområde (metrisk) Omgivende +5° til 65 °C (Ensartethed± 0,5 °C ved 37 °C)
Watt 450 W
Strømstyrke 5 A
Produkttype Rocker/shaker
Certificeringer/compliance CE, TUV
Materiale Støbt aluminiumshus, polykarbonatlåg, aluminiumsplatform
Dybde (engelsk) 17.00 tommer.
Dybde (metrisk) 43.20 cm
Dimensioner (L x B) 43.20 x 27.90 cm
Dimensioner (LxB) Platform 254 x 197 mm
Dimensioner (L x B x H) 273 x 197 x 97 mm
Højde (engelsk) 10,50 tommer.
Højde (metrisk) 26.7 cm
Længde (engelsk) 17.00 tommer.
Længde (metrisk) 43.20 cm
Bredde (metrisk) 27.90 cm
Bredde (metrisk) platform 197 mm
Vægt (metrisk) 5.7 kg
Model- ISRK04HDG
Vise LED med touchpad kontrol
Inkluderer Overbelastningsbeskyttelse med audio/visuel alarm på digitale modeller, hørbar alarm på analoge modeller, forsigtig varm-indikator
Timer rækkevidde 1 sek. til 160 timer