Få mere at vide
Fisherbrand™ Incu-Shaker™ 10 L Refrigerated Shaking Incubator
Artikelnummer. 17674815 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Holder:
5 x 2 l Erlenmeyer-kolber
Artikelnummer. Holder
17674815 5 x 2 l Erlenmeyer-kolber
1 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex I to EU Regulation No. 517/2014 on fluorinated greenhouse gases, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 17674815
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    72360.00 DKK
    62442.27 DKK / Pakke med 1
    Spare 9917.73 DKK
    13% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex I to EU Regulation No. 517/2014 on fluorinated greenhouse gases, all customers must complete a declaration before delivery.
Fisherbrand™ Incu-Shaker 10 L Refrigerated er en kraftig rysteinkubator. En kraftig motor giver problemfri brug med minimal støj og vibration. Det proprietære varmende/kølende system sikrer fremragende ensartethed i hele kammeret. Temperaturer helt ned til 12 °C under omgivelsestemperatur.
  • Vandret cirkulært kredsløb, 19 mm, for fremragende luftning og blanding
  • Opvarmer og afkøler fra 12°C under omgivelsestemperatur til 60°C
  • Fremragende ensartethed i kammeret
  • Leveres med flad platform til skåle, bakker og andre flade genstande
  • Valgfri magnetisk platform til værktøjsfri udskiftning af klemmer
  • Stor platform, 45 x 45 cm, rummer 5 x 2 l kolber
  • Magnetisk platform og klemmer sælges separat
Tekniske data
Orbit 19 mm
Hastighedsområde 30 til 300 rpm
Spænding 230 V
Temperaturområde (metrisk) Omgivende -15 °C til 60 °C
Rotation Cirkulær
Holder 5 x 2 l Erlenmeyer-kolber
Rørkapacitet 2 L
Produkttype Inkuberet platformsrysteapparat
Certificeringer/compliance CE
Stiktype EU-stik
Temperaturensartethed ±1,25 °C
Frekvens 50/60 Hz
Dybde (engelsk) 31 tommer
Dybde (engelsk) Interiør 17,8 tommer
Dybde (metrisk) 79 cm
Dybde (metrisk) interiør 45 cm
Dimensioner (LxB) Platform 17,8 x 17,8 tommer
Dimensioner (L x B x H) 31 x 20 x 22 tommer
Højde (engelsk) 22 tommer
Højde (metrisk) 56 cm
Længde (engelsk) platform 17,8 tommer
Længde (metrisk) platform 45 cm
Bredde (metrisk) platform 45 cm
Vægt (engelsk) 170 lb.
Vægt (metrisk) 77 kg
Nøjagtighed ±0,1 °C
Model- Incu-Shaker 10 L Refrigerated
Vise Digital
Til brug med (applikation) Dyrkning af kulturer, blanding af ingredienser
Inkluderer Flad platform med måtte
Timer rækkevidde 1 min. til 48 timer eller kontinuerlig
Garanti og servicetilbud 2 års garanti