Få mere at vide
Inconel∣R 600 gaze, 200 mesh vævet af 0,05 mm (0,002 tommer) diameter tråd
Artikelnummer. 15497305
Skift visning
Mængde:
75 x 75 mm
150 x 150 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15497305 75 x 75 mm Hver
15407315 150 x 150 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15497305 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 046791.FL
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Inconel™ 600 gauze
Navn note 200 mesh vævet af 0,05 mm (0,002 tommer) diameter tråd
Mængde 75 x 75 mm
Maskestørrelse 200 Mesh
Form Trådklæde
MDL nummer MFCD01741927