Få mere at vide
Inconel∣r 600 gauze, 10 mesh woven from 0.64mm (0.025in) dia wire
Beskrivelse
Inconel bruges typisk i applikationer, hvor der er høje temperaturer. Inconel superlegeringer har også fremragende mekaniske egenskaber og bruges ofte i den kemiske industri og rumfartsindustrien. Det er almindeligt i gasturbineblade, tætninger og såvel som turboladerrotorer og -tætninger, elektriske nedsænkelige brøndpumpemotoraksler, højtemperaturbefæstelser, kemisk behandling og trykbeholdere, varmevekslerrør, dampgeneratorer og kernekomponenter i nukleare trykvandsreaktorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Inconel™ 600 gauze |
| Navn note | 10 mesh woven from 0.64mm (0.025 in.) dia. wire |
| Gns. Mol. Wt. eller Mol. Wt. Rækkevidde | Ni:Cr:Fe; 77:15.5:7.5 wt% |
| Mængde | 300 x 300 mm |
| Maskestørrelse | 10 Mesh |
| Form | Wire Cloth |
| MDL nummer | MFCD01741927 |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |