Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Inconel Cover til Crucible
Kapacitet (metrisk):
10 mL
15 mL
20 mL
25 mL
45 mL
55 mL
75 mL
100 mL
250 mL
500 mL
Oversigt:
For 35886 crucible
For 35911 crucible
For 35932 crucible
For 35953 crucible
For 35974 crucible
For 36012 crucible
For 36016 crucible
For 36052 crucible
For 36056 crucible
For 36072 crucible
For 36090 digel
For 36102 digel
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | For 36072 crucible |
| Materiale | Inconel |
| Kapacitet (metrisk) | 55 mL |
| Produkttype | Inconel Digeldæksel |
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific Chemicals Inconel Cover til Crucible >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion