Få mere at vide
Inconel∣R 600 gaze, 40 mesh vævet af 0,25 mm (0,01 tommer) diameter tråd
Artikelnummer. 15427305
Skift visning
Mængde:
75 x 75 mm
150 x 150 mm
300 x 300 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15427305 300 x 300 mm Hver
15407305 75 x 75 mm Hver
15417305 150 x 150 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15427305 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 046745.HB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Anvendelser omfatter varmeapparater, destillationsapparater, bobletårne og kondensatorer til behandling af fedtsyrer; fordamperrør, rørplader og flagebakker til fremstilling af natriumsulfid; og udstyr til håndtering af abietinsyre ved fremstilling af papirmasse. Den bruges til retorter, mufler, rulleherder og andre ovnkomponenter og til varmebehandling af kurve og bakker. Legeringen er et standard konstruktionsmateriale til atomreaktorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Inconel™ 600 gauze
Navn note 40 mesh vævet af 0,25 mm (0,01 tommer) diameter tråd
Gns. Mol. Wt. eller Mol. Wt. Rækkevidde Ni:Cr:Fe; 77:15,5:7,5 wt%
Mængde 300 x 300 mm
Maskestørrelse 40 Mesh
Form Trådklæde
MDL nummer MFCD01741927
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Inconel 600 gauze
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H372-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Nickel