Få mere at vide
Motic™ Hændelses-/transmitteret lysstativ med ESD, SMZ-171
Beskrivelse
- Stort arbejdsområde stativ.
- Elektrostatisk afladningsfunktion.
- 3W Indfaldende og transmitteret LED-belysning med intensitetskontrol.
- Transmitteret lys med vippereflektor (skråbelysning).
- Mulighed for at tilpasse fleksibel lysleder.
- Hovedforsyning 100V-240V (UL).
- Elektrisk udladning.
- Hovedholder medfølger.
- Inkluderer ikke hoved.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Hændelse/transmitteret lys mikroskop stativ |
| Oversigt | 3W Indfaldende og transmitteret LED-belysning med intensitetskontrol. |
| Diameter (metrisk) | Hovedholder OD: 76mm |
| Til brug med (udstyr) | SMZ-171 mikroskop |
| Inkluderer | Hovedholder (medfølger ikke hoved), elektrostatisk afladningsfunktion |
| Spænding | 100/240 V (CE) |