missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
INCB-057643, MedChemExpress
Beskrivelse
INCB-057643 is a novel, orally bioavailable BET inhibitor.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | INCB-057643 |
| CAS | 1820889-23-3 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C20H21N3O5S |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 62.5 mg/mL (150.44 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C1C(C)(C)OC2=C(C3=CN(C)C(C4=C3C=CN4)=O)C=C(S(=O)(C)=O)C=C2N1C |
| Molekylvægt (g/mol) | 415.46 |
| Formel vægt | 415.46 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?