Få mere at vide
IKA INC 125 FCS Digital, Køle- og Rystelser Inkubator
Artikelnummer. 31910345 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Model-:
SP20
SP25
Stiktype:
EU
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model- Stiktype
31910345 SP20 EU
31910303 SP25 EU
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31910345 Leverandør IKA Leverandørnr. 0020135425
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-01-2027
Imponerer med sin præcise temperaturkontrol, hvilket gør den ideel til mikrobiologiske anvendelser i området 5 til 80 °C.
  • Køleinkubatoren med rystefunktion INC 125 FCS digital tilbyder præcis temperaturkontrol, hvilket gør den ideel til mikrobiologiske anvendelser i temperaturområdet fra 5 til 80 °C.
  • Første køle- og rystelo-inkubator med en patenteret, værktøjsfri aftagelig rysterplatform for fleksibel betjening og nem håndtering.
  • Uden shaker-platformen kan apparatet bruges som en konventionel køleinkubator for yderligere anvendelsesfleksibilitet.
  • Høj temperaturstabilitet og ensartet rystningsbevægelse forbedrer iltoverførslen til prøverne, hvilket gør enheden ideel til celledyrkning og mikrobiologiske processer.
  • Kraftfuld kompressorkøleteknologi bruger naturligt kølemiddel R290 for forbedret energieffektivitet og miljøvenlig drift.
  • Det store indvendige kammervolumen på 125 l giver den største kapacitet i sin klasse og understøtter samtidig brug af op til seks hylder.
  • Patenteret aftagelig rystplatform understøtter rystehastigheder fra 10 til 300 omdr./min til en bred vifte af laboratorieapplikationer.
  • Shaker-platformen kan trækkes halvvejs ud og op til indikatorlinjen for komfortabel, sikker og vippesikker lastning.
  • Gevindet gitter på shaker-platformen muliggør montering af fastgørelsesclips eller STICKMAX klæbemåtter til forskellige beholdertyper og størrelser.
  • Automatisk stop af rystelfunktionen, når døren åbnes, øger den operationelle sikkerhed og prøvebeskyttelsen.
  • Rystnings- og temperaturkontrolfunktioner kan betjenes uafhængigt for større fleksibilitet under laboratorieprocesser.
  • Integreret dekontamineringsmetode ved 100 °C hjælper med at forhindre krydskontaminering og understøtter hygiejniske laboratorieforhold.
  • Let at rengøre interiør med afrundede hjørner og flade, korrosionsbestandige AISI 304 rustfri ståloverflader sikrer hygiejnisk drift og enkel vedligeholdelse.
  • Afrimningsfunktionen med kontinuerlig vandafløb gennem afløbsåbningen forbedrer bekvemmelighed og driftssikkerhed.
  • Det brede temperaturområde fra 5 °C til 80 °C understøtter forskellige mikrobiologiske og laboratorieanvendelser.
  • Fremragende temperaturstabilitet og ensartethed på ±0,3 K sikrer reproducerbare og pålidelige eksperimentelle forhold.
  • Justerbar intern luftcirkulation gennem elektronisk styret blæserhastighed fra 40 til 100% understøtter optimeret temperaturfordeling.
  • Fremragende kammerisolering giver overlegen temperaturstyring og optimeret energieffektivitet.
  • Dør med stort observationsvindue og integreret indvendig belysning muliggør prøveobservation uden temperaturtab.
  • En stor brugervenlig LCD-skærm sikrer tydelig læsbarhed og intuitiv betjening.
  • Tæller, timer, temperaturstyret timer og driftstilstande A, B og C giver reproducerbare eksperimentelle betingelser og fleksibel proceskontrol.
  • Op til to IKA rugemaskiner kan sikkert stables, hvor en INC 125 F rugemaskine kan placeres oven på INC 125 FCS ved hjælp af IO S 2.10 stablesættet.
  • Valgfrit tilbehør inkluderer en dørlås og forskellige hyldemuligheder for yderligere tilpasning.
  • Dørhængslet er placeret til højre og kan skiftes efter anmodning for fleksibilitet i installationen.
  • Installation og operationel kvalifikation (IQ/OQ) er tilgængelige efter anmodning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Orbit 20 mm
Roterende vinkel 0°
Bæreevne (metrisk) 7.5 kg
Hastighedskontrol nøjagtighed ±5 omdrejninger i minuttet
Hastighedsområde 10 til 300 o/min
Spænding 240 V
Temperaturområde (metrisk) 5 °C til 80 °C
Watt 1000 W
Produkttype Kølet opvarmet rystende rugemaskine
Certificeringer/compliance CE
Stiktype EU
Temperatur nøjagtighed ±0,3 K
Temperaturensartethed ±0,3 K
Mål (D x B x H) Indvendig 415 x 550 x 550 mm
Dimensioner (LxB) Platform 480 x 340 mm
Dimensioner (L x B x H) 635 x 700 x 1000 mm
Vægt (metrisk) 95 kg
Model- SP20
Vise LCD
Inkluderer IO SP 20 shaker platform, IO T 1.00, tilt beskyttelses-/samlingsmateriale, USB C-A kabel, kalibreringscertifikat ved 37 °C og 5 °C, slangeadapter (til slanger med diameter 9-11 mm)
Interface USB-C
Kølet Ja
Grønne funktioner R290