Få mere at vide
Inauhzin, MedChemExpress
Beskrivelse
Inauhzin is a dual SirT1/IMPDH2 inhibitor, and acts as an activator p53, used in the research of cancer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Inauhzin |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 309271-94-1 |
| Farve | Yellow |
| Mængde | 10 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C25H19N5OS2 |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | INZ |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 21 mg/mL (44.72 mM; Need ultrasonic and warming) |
| Vis mere |