Få mere at vide
Inarigivir, MedChemExpress
Beskrivelse
Inarigivir (ORI-9020) is a dinucleotide antiviral drug that can significantly reduce liver HBV DNA in transgenic mice expressing hepatitis B virus. Inarigivir (ORI-9020) act as a RIG-I agonist to activate cellular innate immune responses.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Inarigivir |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 475650-36-3 |
| Farve | White |
| Mængde | 5 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C20H26N7O10PS |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-anti-virus |
| Synonym | ORI-9020 SB-9000 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 200 mg/mL (340.43 mM; Need ultrasonic) |
| Vis mere |