Få mere at vide
Ohaus™ In-Use-Cover DS AX
Artikelnummer. 15872187 Shop alle Ohaus produkter
Skift visning
Til brug med: Elektroniske vægte, AX modeller
Artikelnummer.
15872187 Til brug med: Elektroniske vægte, AX modeller
1 options
Artikelnummer. 15872187 Leverandør Ohaus™ Leverandørnr. 30111792
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Velegnet til at holde AX model elektroniske vægte rene under brug.
  • Passer EX model 124-523
    • AXE 124, 124/E
    • AX 223, 223/E, 223N/E
    • AX 224, 224/E, 224N
    • AX 324
    • AXE 423, 423/E, 423N, 423N/E
    • AX 523/E, 523N/E
  • Beskytter din vægt mod støv, fingeraftryk og spild
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Elektronisk vægt, AX Model
Sprog Kinesisk, engelsk (USA), fransk, tysk, italiensk, japansk, koreansk, polsk, portugisisk (BR), russisk, spansk (MX)
Produktlinje Betræk i brug
Type Betræk i brug