Få mere at vide
In-service smøremidler FT-IR kontrolstandard
Artikelnummer. 30310872
Skift visning
Mængde:
100 ml
500 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30310872 100 ml Hver
30310128 500 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30310872 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGFTIR100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Opløsningsmiddel eller Matrix Kulbrinteolie
Industry Type Industriel kvalitetskontrol
Mængde 100 ml