Få mere at vide
Impurity F of Calcipotriol, MedChemExpress
Beskrivelse
Impurity F of Calcipotriol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Impurity F of Calcipotriol |
| CAS | 112875-61-3 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C39H68O3Si2 |
| Mængde | 1 mg |
| SMIL | C[C@]1(CCC/2)[C@@](C2=C\C=C3C[C@@H](O[Si](C)(C)C(C)(C)C)C[C@H](O[Si](C)(C)C(C)(C)C)C\3=C)([H])CC[C@]1([H])[C@H](C)/C=C/[C@H](C4CC4)O |
| Molekylvægt (g/mol) | 641.13 |
| Formel vægt | 641.13 |
| Procent renhed | 95.28% |
| Vis mere |