missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Impurity C of Alfacalcidol, MedChemExpress
Beskrivelse
Impurity of Alfacalcidol. Alfacalcidol (1-hydroxycholecalciferol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Impurity C of Alfacalcidol |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 82266-85-1 |
| Farve | White |
| Mængde | 1 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C35H49N3O4 |
| Til brug med (applikation) | Metabolism-sugar/lipid metabolism |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 6.67 mg/mL (11.58 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) |
| SMIL | O[C@@H]1CC(C2C=C3[C@@](CC[C@@H]4[C@@H](CCCC(C)C)C)([H])[C@]4(C)CCC3N(C(N5C6=CC=CC=C6)=O)N2C5=O)=C(C)[C@@H](O)C1 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?